Få mere at vide
3-Bromo-4-methylbenzotrifluoride, 97%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
:
5g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-4-methylbenzotrifluoride |
| CAS | 66417-30-9 |
| Kogepunkt | 88.0°C (31.0 Torr) |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Molekylær formel | C8H6BrF3 |
| MDL nummer | MFCD01631584 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-bromo-1-methyl-4-trifluoromethyl benzene, 3-bromo-4-methylbenzotrifluoride, 2-methyl-5-trifluoromethyl bromobenzene, 2-bromo-4-trifluoromethyl toluene, benzene, 2-bromo-1-methyl-4-trifluoromethyl, 2-bromo-1-methyl-4-trifluoromethyl-benzene, acmc-209nvg, ksc294o7j, 2-bromo-4-trifluoromethyltoluene |
| InChI nøgle | TWWUWLMGYSLODU-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CC1=CC=C(C=C1Br)C(F)(F)F |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 3-Bromo-4-methylbenzotrifluoride
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .