Få mere at vide
3-brom-4-methylbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313019
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11313019 25 g 25g
11303019 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11313019 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27806.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 42872-74-2 | C8H6BrN | 196.05 g/mol
Anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42872-74-2
Molekylær formel C8H6BrN
Molekylvægt (g/mol) 196.05
MDL nummer MFCD06797818
InChI nøgle VXUMRYMTYKDWMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-cyanotoluene, 4-methyl-3-bromobenzonitrile, benzonitrile, 3-bromo-4-methyl, 3-bromo-4-methylbenzenecarbonitrile, 3-bromo-4-methyl-benzonitrile, bromo p tolunitrile, bromo-p-tolunitrile, bromo-p-toluonitrile, 3-bromo-p-tolunitrile, pubchem11163
PubChem CID 14004840
IUPAC navn 3-brom-4-methylbenzonitril
SMIL CC1=C(Br)C=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-methylbenzonitrile
Smeltepunkt 39°C to 43°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 196.05
Procent renhed 97%