Få mere at vide
3-Bromo-4-methylbenzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15432222 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15432222 5 g 5g
15442222 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15432222 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 458140050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 7697-26-9
Molekylær formel C8H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 215.05
MDL nummer MFCD00002488
InChI nøgle ZFJOMUKPDWNRFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-methylbenzoicacid, 3-bromo-p-toluic acid, benzoic acid, 3-bromo-4-methyl, 3-bromo-4-methyl-benzoic acid, bromo-p-toluic acid, pubchem3806, bromo-para-toluic acid, 3-bromo4-methylbenzoic acid, acmc-1bg95, akos bbb/219
PubChem CID 82130
IUPAC navn 3-bromo-4-methylbenzoic acid
SMIL CC1=CC=C(C=C1Br)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-methylbenzoic acid
Smeltepunkt 209.0°C to 210.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 215.05
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-4-methylbenzoic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.