Få mere at vide
3-brom-4-methylbenzoesyre, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480403
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480403 5 g 5g
11490403 25 g 25g
11400413 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11480403 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11496.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7697-26-9 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
3-brom-4-methylbenzoesyre er blevet brugt i syntesen af biphenylamider, 2-benzazepin-4-eddikesyrederivat, som en analog af den potente, ikke-peptid GPIIb/IIIa antagonist, O-spiro C-aryl glucosider. Det bruges også som katalytisk middel og petrokemisk additiv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-brom-4-methylbenzoesyre er blevet brugt i syntesen af biphenylamider, 2-benzazepin-4-eddikesyrederivat, som en analog til den potente, ikke-peptid GPIIb/IIIa antagonist, O-spiro C-aryl glucosider. Det bruges også som katalytisk middel og petrokemisk additiv.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted væk fra uforenelige stoffer såsom oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7697-26-9
Molekylær formel C8H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 215.05
MDL nummer MFCD00002488
InChI nøgle ZFJOMUKPDWNRFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-methylbenzoicacid, 3-bromo-p-toluic acid, benzoic acid, 3-bromo-4-methyl, 3-bromo-4-methyl-benzoic acid, bromo-p-toluic acid, pubchem3806, bromo-para-toluic acid, 3-bromo4-methylbenzoic acid, acmc-1bg95, akos bbb/219
PubChem CID 82130
IUPAC navn 3-brom-4-methylbenzoesyre
SMIL CC1=CC=C(C=C1Br)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-methylbenzoic acid
Smeltepunkt 206°C to 211°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 1936510
Opløselighedsinformation Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formel vægt 215.05
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-4-methylbenzoic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Bromo-4-methylbenzoic acid