Få mere at vide
3-Bromo-4-methylanilin, 97%
Artikelnummer. 11450528
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450528 5 g 5g
11460528 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11450528 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24670.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7745-91-7 | C7H8BrN | 186,05 g/mol
3-Bromo-4-methylanilin anvendes til syntese af 1,7-dihalo Trà ger?¶s base isomerer. Det er egnet til brug til at undersøge reaktionerne af distoniske 4-(N,N,N-trimethylammonium)-2-methylphenyl og 5-(N,N,N-trimethylammonium)-2-methylphenyl radikalkationer med O2 ved ion-fælde massespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Brom-4-methylanilin anvendes til syntese af 1,7-dihalo Trögers ′base isomerer. Det er egnet til brug til at undersøge reaktionerne af distoniske 4-(N,N,N-trimethylammonium)-2-methylphenyl og 5-(N,N,N-trimethylammonium)-2-methylphenyl radikalkationer med O2 ved ion-fælde massespektrometri.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7745-91-7
Molekylær formel C7H8BrN
Molekylvægt (g/mol) 186.05
MDL nummer MFCD00134176
InChI nøgle GRXMMIBZRMKADT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-p-toluidine, p-toluidine, 3-bromo, benzenamine, 3-bromo-4-methyl, 3-bromo-4-methyl-phenylamine, 3-bromo-1,4-toluidine, 4-amino-2-bromotoluene, 3-bromo-4-methylbenzenamine, 3-bromo-4-methylphenylamine, 3-bromo-para-toluidine, 3-bromo-4-methyl-aniline
PubChem CID 82187
IUPAC navn 3-brom-4-methylanilin
SMIL CC1=CC=C(N)C=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-methylaniline
Smeltepunkt 25°C to 28°C
Kogepunkt 254°C to 257°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.6115
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 1562057
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 186.06
Procent renhed 97%