Få mere at vide
3-Bromo-4-methoxypyridin, 97%
Artikelnummer. 15441429
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15441429 5 g 5g
15451429 250 mg 250mg
15431429 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15441429 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64296.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 82257-09-8 | C6H6BrNO | 188,024 g/mol
3-Brom-4-methoxypyridinsyre bruges som mellemprodukt til farmaceutisk og organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-brom-4-methoxypyridinsyre bruges som mellemprodukt til farmaceutisk og organisk syntese.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand (9,8 g/L
).
Bemærkninger
Opbevares i fryseren ved (-20 °C). Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82257-09-8
Molekylær formel C6H6BrNO
Molekylvægt (g/mol) 188.024
MDL nummer MFCD05664024
InChI nøgle DSFJKFHIMBVWAV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 642827
IUPAC navn 3-brom-4-methoxypyridin
SMIL COC1=C(C=NC=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-methoxypyridine
Farve Gul
Mængde 5 g
Beilstein 1423610
Synonym 3-bromo-4-methoxy-pyridine, pyridine, 3-bromo-4-methoxy, pyridine,3-bromo-4-methoxy, pubchem6686, 4-methoxy-3-bromopyridine, acmc-209po0, abbypharma ap-17-5958
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand (9,8 g/L).
Formel vægt 188.02
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske