Få mere at vide
3-Bromo-4-methoxyphenylacetonitrile, 99%
Artikelnummer. 11372287
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372287 2 g 2g
11382287 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11372287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09840.04
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 772-59-8 | C9H8BrNO | 226.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 772-59-8
Molekylær formel C9H8BrNO
Molekylvægt (g/mol) 226.07
MDL nummer MFCD00016391
InChI nøgle OBJKHHRZMIIEOK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 522655
IUPAC navn 2-(3-brom-4-methoxyphenyl)acetonitril
SMIL COC1=C(Br)C=C(CC#N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-methoxyphenylacetonitrile
Smeltepunkt 50°C to 53°C
Kogepunkt 175°C to 178°C (6 mmHg)
Mængde 2 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2094194
Synonym 3-bromo-4-methoxyphenylacetonitrile, 3-bromo-4-methoxybenzyl cyanide, 2-3-bromo-4-methoxyphenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 3-bromo-4-methoxy, 2-3-bromo-4-methoxyphenyl ethanenitrile, acmc-209p8t, benzeneacetonitrile,3-bromo-4-methoxy, 3-bromo-4-methoxy-phenyl-acetonitrile, 2-3-bromanyl-4-methoxy-phenyl ethanenitrile
Formel vægt 226.08
Procent renhed 99%