Få mere at vide
3-Bromo-4-methoxybenzonitrile, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10768678 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10768678 1 g 1g
10329747 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10768678 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429880010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 117572-79-9
Molekylær formel C8H6BrNO
Molekylvægt (g/mol) 212.05
MDL nummer MFCD00143097
InChI nøgle QHWZMDRKTYTPEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-cyanoanisole, 3-bromo-4-methoxylbenzonitrile, 3-bromo-4-methoxybenzenecarbonitrile, 3-bromo-4-methoxy-benzonitrile, benzonitrile, 3-bromo-4-methoxy, pubchem3795, acmc-1cexj, maybridge4_001971, 3-bromo4-methoxybenzonitrile, ksc494m8l
PubChem CID 736049
IUPAC navn 3-bromo-4-methoxybenzonitrile
SMIL COC1=CC=C(C=C1Br)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-methoxybenzonitrile
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 120.0°C to 121.0°C
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 212.05
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-4-methoxybenzonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.