Få mere at vide
3-Bromo-4-methoxybenzonitril, 99%
Artikelnummer. 11452698
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11452698 25 g 25g
11442698 5 g 5g
11462698 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11452698 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16698.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 117572-79-9 | C8H6BrNO | 212,05 g/mol
3-brom-4-methoxybenzonitril anvendes til fremstilling af 3-brom-2-iod-4-methoxybenzonitril. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-brom-4-methoxybenzonitril bruges til at fremstille 3-brom-2-iod-4-methoxybenzonitril. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt forseglet beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117572-79-9
Molekylær formel C8H6BrNO
Molekylvægt (g/mol) 212.05
MDL nummer MFCD00143097
InChI nøgle QHWZMDRKTYTPEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-cyanoanisole, 3-bromo-4-methoxylbenzonitrile, 3-bromo-4-methoxybenzenecarbonitrile, 3-bromo-4-methoxy-benzonitrile, benzonitrile, 3-bromo-4-methoxy, pubchem3795, acmc-1cexj, maybridge4_001971, 3-bromo4-methoxybenzonitrile, ksc494m8l
PubChem CID 736049
IUPAC navn 3-brom-4-methoxybenzonitril
SMIL COC1=CC=C(C=C1Br)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-methoxybenzonitrile
Smeltepunkt 120 °C til 124 °C
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Beilstein 3246576
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol.
Formel vægt 212.05
Procent renhed 99%