Få mere at vide
3-Bromo-4-methoxybenzoesyre, 98+%
Artikelnummer. 11420513
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420513 25 g 25g
11410513 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420513 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12653.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 99-58-1 | C8H6BrO3 | 230,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-58-1
Molekylær formel C8H6BrO3
Molekylvægt (g/mol) 230.04
MDL nummer MFCD00020295
InChI nøgle BBPZABXVRBFWGD-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-bromo-p-anisic acid, benzoic acid, 3-bromo-4-methoxy, 3-bromo-4-methoxybenzoicacid, akos bbb/210, rarechem al bo 0751, timtec-bb sbb009955, 4-methoxy-3-bromo benzoic acid, 3-bromanissaure, pubchem2675, 2-bromo-4-carboxyanisole
PubChem CID 66836
IUPAC navn 3-brom-4-methoxybenzoesyre
SMIL COC1=CC=C(C=C1Br)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-methoxybenzoic acid
Smeltepunkt 217 °C til 222 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 25 g
Beilstein 2087585
Formel vægt 231.05
Procent renhed ≥98%