Få mere at vide
3-bromo-4-methoxybenzaldehyd, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-4-methoxybenzaldehyde |
| Smeltepunkt | 49 °C til 53 °C |
| Kogepunkt | 108 °C til 110 °C (1 mmHg) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1636939 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 215.05 |
| Procent renhed | 98% |