Få mere at vide
3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyd, 97+%
Artikelnummer. 11416426
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11416426 25 g 25g
11406426 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416426 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24729.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2973-78-6 | C7H5BrO2 | 201,02 g/mol
3-Brom-4-hydroxybenzaldehyd er et mellemprodukt i organiske synteser, det bruges til at producere andre kemikalier som 5-Brom-4-hydroxy-b-nitrostyrol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Brom-4-hydroxybenzaldehyd er et mellemprodukt i organiske
synteser, det bruges til at producere andre kemikalier som 5-Brom-4-hydroxy-b-nitrostyrol.
Opløselighed Opløseligt i
vand 1,33 g/L.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares under tør inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2973-78-6
Molekylær formel C7H5BrO2
Molekylvægt (g/mol) 201.02
MDL nummer MFCD00017348
InChI nøgle UOTMHAOCAJROQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 3-bromo-4-hydroxy, 3-bromo-4-hydroxy-benzaldehyde, 4-hydroxy-3-bromobenzaldehyde, pubchem3778, acmc-209hav, 2-bromo-4-formylphenol, asischem n48923, 3-bromo-4-hydroxybenzaldehye, ksc490m5b, akos akm00117
PubChem CID 76308
IUPAC navn 3-brom-4-hydroxybenzaldehyd
SMIL OC1=CC=C(C=O)C=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde
Smeltepunkt 125 °C til 128 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2205318
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i vand 1,33 g/L.
Formel vægt 201.02
Procent renhed ≥97%