Få mere at vide
3-Bromo-4-heptanone, 98%
Artikelnummer. p-7031129
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 11300046
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32094.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 42330-10-9 | C7H13BrO | 193.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42330-10-9
Molekylær formel C7H13BrO
Molekylvægt (g/mol) 193.08
MDL nummer MFCD09757526
InChI nøgle SFKVBRLKXVRUQW-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-bromo-4-heptanone, 4-heptanone, 3-bromo
PubChem CID 11469593
IUPAC navn 3-bromheptan-4-on
SMIL CCCC(=O)C(Br)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-heptanone
Tæthed 1.248
Kogepunkt 39°C (1 mmHg)
Flammepunkt 75°C (167°F)
Brydningsindeks 1.458
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Formel vægt 193.08
Procent renhed 98%