Få mere at vide
3-Bromo-4-heptanon, 98%
Artikelnummer. 11390036
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11390036 10 g 10g
11300046 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11390036 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32094.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 42330-10-9 | C7H13BrO | 193,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42330-10-9
Molekylær formel C7H13BrO
Molekylvægt (g/mol) 193.08
MDL nummer MFCD09757526
InChI nøgle SFKVBRLKXVRUQW-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-bromo-4-heptanone, 4-heptanone, 3-bromo
PubChem CID 11469593
IUPAC navn 3-bromheptan-4-on
SMIL CCCC(=O)C(Br)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-heptanone
Tæthed 1.248
Kogepunkt 39 °C (1 mmHg)
Flammepunkt 75 °C (167 °F)
Brydningsindeks 1.458
Mængde 10 g
FN nummer UN3265
Formel vægt 193.08
Procent renhed 98%