Få mere at vide
3-Bromo-4-fluorbenzylbromid, 97 %
Artikelnummer. 15497928
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497928 100 g 100g
15477928 5 g 5g
15487928 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15497928 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61399.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 78239-71-1 | C7H5Br2F | 267,92 g/mol
3-Brom-4-fluorbenzylbromid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Brom-4-fluorbenzylbromid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på køligt, godt ventileret område. Hold beholderen tæt lukket. Lysfølsom. Fugt følsom. Opbevar under argon.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78239-71-1
Molekylær formel C7H5Br2F
Molekylvægt (g/mol) 267.92
MDL nummer MFCD09037367
InChI nøgle ZRWSODQPUJMFRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-fluorobenzyl bromide, 2-bromo-4-bromomethyl-1-fluorobenzene, 3-bromo-4-fluorobenzylbromide, benzene, 2-bromo-4-bromomethyl-1-fluoro, 2-bromanyl-4-bromomethyl-1-fluoranyl-benzene, pubchem24015, acmc-209pdt, 3-bromo-4-fluoro-benzyl bromide, 2-bromo-4-bromomethyl-1-fluoro-benzene, benzene,2-bromo-4-bromomethyl-1-fluoro
PubChem CID 12922710
IUPAC navn 2-brom-4-(brommethyl)-1-fluorbenzen
SMIL FC1=C(Br)C=C(CBr)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-fluorobenzyl bromide
Smeltepunkt 41 °C
Farve Hvid
Mængde 100 g
FN nummer UN3261
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 267.92
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof