Få mere at vide
3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol, 97%
Artikelnummer. 15473957
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15473957 5 g 5g
15483957 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15473957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30604.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 77771-03-0 | C7H6BrFO | 205.026 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77771-03-0
Molekylær formel C7H6BrFO
Molekylvægt (g/mol) 205.026
MDL nummer MFCD00143093
InChI nøgle HNVVROFWONXXGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-fluorobenzyl alcohol, 3-bromo-4-fluorophenyl methanol, 3-bromo-4-fluorobenzylalcohol, 3-bromo-4-fluoro-phenyl-methanol, 3-bromo-4-fluorophenyl methan-1-ol, pubchem4884, 4-fluoro-3-bromobenzyl alcohol, 3-bromo-4-fluoro-benzyl alcohol, 4-fluoro-3-bromo-benzyl alcohol, 3-bromo-4-fluoro benzyl alcohol
PubChem CID 2773351
IUPAC navn (3-brom-4-fluorphenyl)methanol
SMIL C1=CC(=C(C=C1CO)Br)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol
Kogepunkt 80°C (0.5 mmHg)
Mængde 5 g
Formel vægt 205.03
Procent renhed 97%