Få mere at vide
3-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11460571
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460571 25 g 25g
11440571 1 g 1g
11450571 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460571 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20078.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68322-84-9
Molekylær formel C7H3BrF4
Molekylvægt (g/mol) 243.00
MDL nummer MFCD00040938
InChI nøgle RZJOIMPUMMQKFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-fluorobenzotrifluoride, 2-bromo-1-fluoro-4-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-5-trifluoromethyl bromobenzene, 3-bromo-alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, benzene, 2-bromo-1-fluoro-4-trifluoromethyl, 1-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl benzene, 3-bromo-alpha,alpha,alpha-4-tetrafluorotoluene, pubchem1639, 3-bromo-4-fluoro trifluoromethyl benzene
PubChem CID 144295
IUPAC navn 2-bromo-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
SMIL FC1=CC=C(C=C1Br)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride
Tæthed 1.71
Kogepunkt 148°C to 149°C
Flammepunkt 71°C (159°F)
Brydningsindeks 1.461
Mængde 25 g
Beilstein 2093911
Formel vægt 243
Procent renhed 97%