Få mere at vide
3-brom-4-fluorbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490913
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490913 5 g 5g
11400923 25 g 25g
11410923 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11490913 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13318.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 79630-23-2 | C7H3BrFN | 200.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79630-23-2
Molekylær formel C7H3BrFN
Molekylvægt (g/mol) 200.01
MDL nummer MFCD00055432
InChI nøgle JKCYKISVUIVZCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-cyano-2-fluorobromobenzene, benzonitrile, 3-bromo-4-fluoro, 3-bromo-4-fluorobenzenecarbonitrile, 4-fluoro-3-bromobenzonitrile, 3-bromo-4-fluoro-benzonitrile, pubchem1580, 3-bromo-4-flurobenzonitrile, acmc-1bh34, 3-bromo,4-fluorobenzonitrile, ksc494e4j
PubChem CID 123579
IUPAC navn 3-brom-4-fluorbenzonitril
SMIL C1=CC(=C(C=C1C#N)Br)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-fluorobenzonitrile
Smeltepunkt 54 °C til 58 °C
Kogepunkt 134°C to 136°C (33 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 8198509
Formel vægt 200.01
Procent renhed 98%