Få mere at vide
3-Bromo-4-fluorobenzoinsyre, 96%
Artikelnummer. 11470598
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470598 1 g 1g
11480598 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470598 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24711.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 1007-16-5 | C7H3BrFO2 | 218,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1007-16-5
Molekylær formel C7H3BrFO2
Molekylvægt (g/mol) 218.00
MDL nummer MFCD00042463
InChI nøgle ONELILMJNOWXSA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-bromo-4-fluoro-benzoic acid, 4-fluoro-3-bromo benzoic acid, 3-bromo-4-fluorobenzoicacid, rarechem al bo 0604, buttpark 20\01-58, benzoic acid, 3-bromo-4-fluoro, 3-bromo-4-fluorbenzoic acid, pubchem1320, 3-bromo-4-fiuorobenzoic acid, 5-bromo-4-fluorobenzoic acid
PubChem CID 70509
SMIL [O-]C(=O)C1=CC=C(F)C(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-fluorobenzoic acid
Smeltepunkt 138°C to 141°C
Mængde 1 g
IUPAC navn 3-brom-4-fluorbenzoesyre
Formel vægt 219.01
Procent renhed 96%