Få mere at vide
3-brom-4-fluorbenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459140
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459140 5 g 5g
11469140 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459140 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15198.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 77771-02-9 | C7H4BrFO | 203.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77771-02-9
Molekylær formel C7H4BrFO
Molekylvægt (g/mol) 203.01
MDL nummer MFCD00042186
InChI nøgle FAHZIKXYYRGSHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-bromo-4-fluoro, 3-bromo-4-fluoro-benzaldehyde, 3-bromo-4-fluoro benzaldehyde, pubchem2878, acmc-209pbm, 3-bromo4fluorobenzaldehyde, 3-bromo-4fluorobenzaldehyde, 3-bromo4-fluorobenzaldehyde, 3bromo-4-fluorobenzaldehyde
PubChem CID 173604
IUPAC navn 3-brom-4-fluorbenzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C=C1C=O)Br)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde
Smeltepunkt 29°C to 33°C
Kogepunkt 138°C to 139°C (2.5 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.574
Mængde 5 g
Beilstein 5806226
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 203.01
Procent renhed 98%