Få mere at vide
3-Bromo-4-fluoroaniline, 98%
Artikelnummer. 11389899
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389899 5 g 5g
15413297 1 g 1g
11399899 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11389899 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25610.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 656-64-4 | C6H5BrFN | 190.015 g/mol
3-Bromo-4-fluoranilin anvendes i organisk syntese som et mellemprodukt af agrokemikalier og aktiv farmaceutisk ingrediens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Bromo-4-fluoranilin anvendes i organisk syntese som et mellemprodukt af agrokemikalier
og aktiv farmaceutisk ingrediens.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 656-64-4
Molekylær formel C6H5BrFN
Molekylvægt (g/mol) 190.015
MDL nummer MFCD03788559
InChI nøgle KOWPUNQBGWIERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-fluoro aniline, benzenamine, 3-bromo-4-fluoro, 3-bromo-4-fluorobenzenamine, 3-bromo-4-fluorophenylamine, 3-bromo-4-fluoro-aniline, 3-bromo-4-fluoro-phenylamine, pubchem2924, acmc-209nrn, 3-bromo-4-fluoraniline, 3-bromo 4-fluoro-aniline
PubChem CID 2779286
IUPAC navn 3-brom-4-fluoranilin
SMIL C1=CC(=C(C=C1N)Br)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-fluoroaniline
Smeltepunkt 34°C to 36°C
Kogepunkt 235°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Følsomhed Air sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 190.01
Procent renhed 98%