Få mere at vide
3'-brom-4'-fluoracetophenon, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409597
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11409597 5 g 5g
11419597 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11409597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22091.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1007-15-4 | C8H6BrFO | 217.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1007-15-4
Molekylær formel C8H6BrFO
Molekylvægt (g/mol) 217.04
MDL nummer MFCD00042466
InChI nøgle SZDWTGAORQQQGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-bromo-4'-fluoroacetophenone, 3-bromo-4-fluoroacetophenone, 1-3-bromo-4-fluorophenyl ethanone, 1-3-bromo-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-bromo-4-fluorophenyl, 1-3-bromo-4-fluoro-phenyl-ethanone, 1-acetyl-3-bromo-4-fluorobenzene, pubchem4100, acmc-1bol8, ksc499c8t
PubChem CID 70508
IUPAC navn 1-(3-brom-4-fluorphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=C(F)C(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3'-Bromo-4'-fluoroacetophenone
Smeltepunkt 55°C to 57°C
Kogepunkt 150°C (12 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
Beilstein 3088698
Formel vægt 217.04
Procent renhed ≥98%