Få mere at vide
3-brom-4-fluor-1,1'-biphenyl, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10773633
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10773633 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 10773633 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB02017EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 306935-88-6
Molekylær formel C12H8BrF
Molekylvægt (g/mol) 251.098
MDL nummer MFCD01571091
InChI nøgle COWXPZSVUXHAFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-fluorobiphenyl, 3-bromo-4-fluoro-1,1'-biphenyl, acmc-20an8u, 1,1'-biphenyl,3-bromo-4-fluoro, 2-bromanyl-1-fluoranyl-4-phenyl-benzene
PubChem CID 2773367
IUPAC navn 2-brom-1-fluor-4-phenylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=C(C=C2)F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-fluoro-1, 1'-biphenyl
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 251.1
Procent renhed 97%