Få mere at vide
3-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10376970 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10376970 25 g Glasflaske 25g
10190402 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10376970 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 137510250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 454-78-4
Molekylær formel C7H3BrClF3
Molekylvægt (g/mol) 259.45
MDL nummer MFCD00018093
InChI nøgle APSISOSWYXCEQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-chloro-4-trifluoromethyl benzene, 3-bromo-4-chlorobenzotrifluoride, benzene, 2-bromo-1-chloro-4-trifluoromethyl, 3-bromo-4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-chloro-3-bromobenzotrifluoride, 3-bromo-4-chloro-a,a,a-trifluorotoluene, pubchem4837, ksc915a8j, apsisoswyxceqx-uhfffaoysa, 3-bromo-4-chloro-benzotrifluoride
PubChem CID 67988
IUPAC navn 2-bromo-1-chloro-4-(trifluoromethyl)benzene
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Br)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride
Navn note 98+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -23°C to 22°C
Farve Gul
Tæthed 1.7400g/mL
Kogepunkt 188°C to 190°C
Flammepunkt 94°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H3(Cl)CF3
Brydningsindeks 1.4980 to 1.5
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.74
Formel vægt 259.45
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.