Få mere at vide
3-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11430078
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430078 50 g 50g
11309519 5 g 5g
11420078 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430078 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23666.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 454-78-4
Molekylær formel C7H3BrClF3
Molekylvægt (g/mol) 259.45
MDL nummer MFCD00018093
InChI nøgle APSISOSWYXCEQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-chloro-4-trifluoromethyl benzene, 3-bromo-4-chlorobenzotrifluoride, benzene, 2-bromo-1-chloro-4-trifluoromethyl, 3-bromo-4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-chloro-3-bromobenzotrifluoride, 3-bromo-4-chloro-a,a,a-trifluorotoluene, pubchem4837, ksc915a8j, apsisoswyxceqx-uhfffaoysa, 3-bromo-4-chloro-benzotrifluoride
PubChem CID 67988
IUPAC navn 2-bromo-1-chloro-4-(trifluoromethyl)benzene
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Br)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride
Smeltepunkt -23°C to -22°C
Tæthed 1.726
Kogepunkt 191°C to 192°C
Flammepunkt 94°C (201°F)
Brydningsindeks 1.499
Mængde 50 g
Beilstein 1638470
Formel vægt 259.44
Procent renhed 97%