Få mere at vide
3-Bromo-4-chlorobenzoic acid, 97%
Artikelnummer. 11374116
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11374116 1 g 1g
11384116 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374116 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19244.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 42860-10-6 | C7H4BrClO2 | 235.46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42860-10-6
Molekylær formel C7H4BrClO2
Molekylvægt (g/mol) 235.46
MDL nummer MFCD00079706
InChI nøgle NLEPZGNUPNMRGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-chloro-benzoic acid, benzoic acid, 3-bromo-4-chloro, 4-chloro-3-bromobenzoic acid, pubchem3585, acmc-1cufe, 3-bromo-4-chlorobenzoicacid, ksc235m9l, timtec-bb sbb017622, zerenex e/9071912
PubChem CID 2735544
IUPAC navn 3-brom-4-chlorbenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC(Br)=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-chlorobenzoic acid
Smeltepunkt 218°C to 222°C
Mængde 1 g
Beilstein 2438796
Formel vægt 235.47
Procent renhed 97%