Få mere at vide
3-Bromo-4-chloroanisole, 98%
Artikelnummer. 11442948
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11442948 1 g 1g
11452948 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11442948 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18660.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2732-80-1 | C7H6BrClO | 221.48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2732-80-1
Molekylær formel C7H6BrClO
Molekylvægt (g/mol) 221.48
MDL nummer MFCD00070739
InChI nøgle SQHMXVXKKCXIGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-chloroanisole, 4-chloro-3-bromoanisole, 2-chloro-5-methoxybromobenzene, benzene, 2-bromo-1-chloro-4-methoxy, 3-bromo-4-chlorophenyl methyl ether, pubchem4555, acmc-1clwv, 3-bromo-4-chloroamizole, ksc497k1d, 2-chloro-5-methoxy-bromobenzene
PubChem CID 24212081
IUPAC navn 2-brom-1-chlor-4-methoxybenzen
SMIL COC1=CC(Br)=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-chloroanisole
Mængde 1 g
Formel vægt 221.48
Procent renhed 98%