Få mere at vide
3-brom-4,5-dimethoxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15274794 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15274794 5 g 5g
15264794 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15274794 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450090050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 6948-30-7
Molekylær formel C9H9BrO3
Molekylvægt (g/mol) 245.07
InChI nøgle ICVODPFGWCUVJC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81379
IUPAC navn 3-bromo-4,5-dimethoxybenzaldehyde
SMIL COC1=C(C(=CC(=C1)C=O)Br)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4, 5-dimethoxybenzaldehyde
Smeltepunkt 61°C to 63°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Synonym 5-bromoveratraldehyde, 3-bromo-4,5-dimethoxy benzaldehyde, 3,4-dimethoxy-5-bromobenzaldehyde, benzaldehyde,3-bromo-4,5-dimethoxy, benzaldehyde, 3-bromo-4,5-dimethoxy, 5-bromoveratric aldehyde, acmc-209ml7, cambridge id 7187634, 5-bromveratrumaldehyde
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 245.07
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-4,5-dimethoxybenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.