Få mere at vide
3-Brom-2-methylbenzoesyre, 97%
Artikelnummer. 15471668
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15471668 5 g 5g
15461668 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15471668 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55436.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
CAS: 76006-33-2 | C8H7BrO2 | 215,05 g/mol
3-Brom-2-methylbenzoesyre er en disubstitueret benzoesyre, der anvendes til fremstilling af forskellige biologisk aktive forbindelser som f.eks.α -2 adrenoceptoragonister, Smoothened receptor anatogonister og HIV-1 indgangshæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Brom-2-methylbenzoesyre er en disubstitueret benzoesyre, der anvendes til fremstilling af forskellige biologisk aktive forbindelser som f.eks.
α -2 adrenoceptoragonister, Smoothened receptor anatogonister og HIV-1 indgangshæmmere.
Opløselighed Opløseligt
i chloroform, methanol
Bemærkninger
Opbevaring: Hold beholderen tæt lukket. Opbevares på et køligt, mørkt og godt ventileret sted og væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76006-33-2
Molekylær formel C8H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 215.05
MDL nummer MFCD00270097
InChI nøgle BJGKVCKGUBYULR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-o-toluic acid, 2-methyl-3-bromobenzoic acid, 3-bromo-2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-bromo-2-methyl, pubchem4717, bromo-methylbenzoic acid, 2-bromo-6-carboxytoluene, 3-bromo-2-methybenzoic acid, 3-bromo-2-methylbenzoicacid, ksc377a4p
PubChem CID 2735590
IUPAC navn 3-brom-2-methylbenzoesyre
SMIL CC1=C(C=CC=C1Br)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-2-methylbenzoic acid
Smeltepunkt 152 °C til 156 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i kloroform, methanol
Formel vægt 215.05
Procent renhed 97%