Få mere at vide
3-Brom-2-methylbenzoesyre, 97%
Beskrivelse
3-Brom-2-methylbenzoesyre er en disubstitueret benzoesyre, der anvendes til fremstilling af forskellige biologisk aktive forbindelser som f.eks.α -2 adrenoceptoragonister, Smoothened receptor anatogonister og HIV-1 indgangshæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
α -2 adrenoceptoragonister, Smoothened receptor anatogonister og HIV-1 indgangshæmmere.
Opløselighed Opløseligt
i chloroform, methanol
Bemærkninger
Opbevaring: Hold beholderen tæt lukket. Opbevares på et køligt, mørkt og godt ventileret sted og væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-2-methylbenzoic acid |
| Smeltepunkt | 152 °C til 156 °C |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i kloroform, methanol |
| Formel vægt | 215.05 |
| Procent renhed | 97% |