Få mere at vide
3-Bromo-2-methylaniline, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11955221 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11955221 5 mL Glass bottle 5ml
1 options
Artikelnummer. 11955221 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 437810050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-2-methylaniline
CAS 55289-36-6
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Brown to Colorless
Tæthed 1.5100g/mL
Kogepunkt 248°C
Flammepunkt 110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C7H8BrN
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 1.51
Synonym 2-amino-6-bromotoluene, 3-bromo-o-toluidine, benzenamine, 3-bromo-2-methyl, 3-bromo-2-methylbenzenamine, 2-bromo-6-aminotoluene, 3-bromo-2-methyl-phenylamine, 3-bromo-2-methyl-aniline, 3-bromo-2-methylphenylamine, 3-bromo-2-methyl-benzenamine, 3-brom-2-methylanilin
InChI nøgle IILVSKMKMOJHMA-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C=CC=C1Br)N
IUPAC navn 3-bromo-2-methylaniline
Molekylvægt (g/mol) 186.05
PubChem CID 123538
Formel vægt 186.05
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-2-methylaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.