Få mere at vide
3-brom-2-methylanilin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453854
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11453854
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11884.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 55289-36-6 | C7H8BrN | 186.052 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55289-36-6
Molekylær formel C7H8BrN
Molekylvægt (g/mol) 186.052
MDL nummer MFCD00051579
InChI nøgle IILVSKMKMOJHMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-bromotoluene, 3-bromo-o-toluidine, benzenamine, 3-bromo-2-methyl, 3-bromo-2-methylbenzenamine, 2-bromo-6-aminotoluene, 3-bromo-2-methyl-phenylamine, 3-bromo-2-methyl-aniline, 3-bromo-2-methylphenylamine, 3-bromo-2-methyl-benzenamine, 3-brom-2-methylanilin
PubChem CID 123538
IUPAC navn 3-brom-2-methylanilin
SMIL CC1=C(C=CC=C1Br)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-2-methylaniline
Tæthed 1.51
Kogepunkt 253°C to 255°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.616
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Beilstein 2354213
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 186.06
Procent renhed ≥98%