Få mere at vide
3-brom-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4391207
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10507883
Brand: Thermo Scientific Maybridge BTB03755DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 16789-84-7
Molekylær formel C7H4BrNO4
Molekylvægt (g/mol) 246.02
MDL nummer MFCD00051833
InChI nøgle BESBCGANGAEHPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde, 3-bromo-5-nitrosalicylaldehyde, 3-bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzenecarbaldehyde, 2-hydroxy-3-bromo-5-nitrobenzaldehyde, 3-bromo-2-hydroxy-5-nitro-benzaldehyde, acmc-1cfaz, 3-bromo-5-nitro-salicylaldehyde, benzaldehyde,3-bromo-2-hydroxy-5-nitro, 3-bromanyl-5-nitro-2-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 519307
IUPAC navn 3-brom-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyd
SMIL OC1=C(Br)C=C(C=C1C=O)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 246.02
Procent renhed 97%