Få mere at vide
3-brom-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10148504
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10148504 5 g 5g
10507883 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10148504 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB03755DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 16789-84-7
Molekylær formel C7H4BrNO4
Molekylvægt (g/mol) 246.02
MDL nummer MFCD00051833
InChI nøgle BESBCGANGAEHPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde, 3-bromo-5-nitrosalicylaldehyde, 3-bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzenecarbaldehyde, 2-hydroxy-3-bromo-5-nitrobenzaldehyde, 3-bromo-2-hydroxy-5-nitro-benzaldehyde, acmc-1cfaz, 3-bromo-5-nitro-salicylaldehyde, benzaldehyde,3-bromo-2-hydroxy-5-nitro, 3-bromanyl-5-nitro-2-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 519307
IUPAC navn 3-brom-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyd
SMIL OC1=C(Br)C=C(C=C1C=O)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 246.02
Procent renhed 97%