Få mere at vide
3-brom-2-fluorphenylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15494687
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15494687 250 mg 250mg
15484687 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15494687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32021.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 874285-03-7
Molekylær formel C8H5BrFN
Molekylvægt (g/mol) 214.04
MDL nummer MFCD09864662
InChI nøgle JKRBRQNAVKGEHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-fluorophenylacetonitrile, 3-bromo-2-fluorophenyl acetonitrile, 2-3-bromo-2-fluorophenyl acetonitrile, acmc-20a3z9, benzeneacetonitrile,3-bromo-2-fluoro, 3-bromo-2-fluoro-phenyl-acetonitrile, 2-3-bromo-2-fluorophenyl ethanenitrile
PubChem CID 26985257
IUPAC navn 2-(3-brom-2-fluorphenyl)acetonitril
SMIL FC1=C(CC#N)C=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-2-fluorophenylacetonitrile
Kogepunkt 92°C (0.3 mmHg)
Mængde 250 mg
FN nummer UN3276
Formel vægt 214.04
Procent renhed 98%