Få mere at vide
3-Bromo-2-fluorobenzyl bromide, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15414927
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15414927 5 g 5g
15424927 250 mg 250mg
15404927 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15414927 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32228.06
Request Bulk or Custom Format
Bruges til at opnå målhæmmere. Et nyt kvasi-endimensionelt molekylært fast stof baseret på Ni (mnt) 2 anion: Krystalstruktur og spin-gap overgang 4-Brom-2-fluorbenzylbromid fungerer som stjernemateriale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes til at opnå målinhibitorerne. Et nyt kvasi-endimensionelt molekylært fast stof baseret på Ni (mnt) 2 anion: Krystalstruktur og spin-gap overgang 4-Brom-2-fluorbenzylbromid fungerer som stjernemateriale.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149947-16-0
Molekylær formel C7H5Br2F
Molekylvægt (g/mol) 267.923
MDL nummer MFCD09842442
InChI nøgle MGVHFTWDCYIBDO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18989440
IUPAC navn 1-brom-3-(brommethyl)-2-fluorbenzen
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Br)F)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-2-fluorobenzyl bromide
Kogepunkt 60°C (0.1 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Synonym 1-bromo-3-bromomethyl-2-fluorobenzene, 3-bromo-2-fluorobenzyl bromide, benzene,1-bromo-3-bromomethyl-2-fluoro, acmc-20ahso, intermediates-zcf02146, benzene, 1-bromo-3-bromomethyl-2-fluoro
Formel vægt 267.92
Procent renhed 97%