Få mere at vide
3-brom-2-fluoracetophenon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15409198
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
15409198 1 g 1g
15429198 250 mg 250mg
15419198 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 15409198 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H62708.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 161957-61-5
Molekylær formel C8H6BrFO
Molekylvægt (g/mol) 217.04
MDL nummer MFCD09264507
InChI nøgle GSLFYQYBXIVNLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-bromo-2'-fluoroacetophenone, 1-3-bromo-2-fluorophenyl ethanone, 1-3-bromo-2-fluorophenyl ethan-1-one, 1-3-bromo-2-fluoro-phenyl-ethanone, 3-bromo-2-fluoroacetophenone, 1-3-bromo-2-fluoro-phenyl ethanone, 2'-fluoro-3'-bromo acetophenone, ethanone, 1-3-bromo-2-fluorophenyl, 1-acetyl-3-bromo-2-fluorobenzene, pubchem4095
PubChem CID 14937359
IUPAC navn 1-(3-brom-2-fluorphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=C(F)C(Br)=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-2-fluoroacetophenone
Mængde 1 g
Formel vægt 217.04
Procent renhed 96%
Fysisk form Fast stof