Få mere at vide
3-brom-2-ethoxypyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352789
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11352789 1 g 1g
15413757 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352789 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27690.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 57883-25-7 | Molekylformel: C7H8BrNO | Molekylvægt: 202,051 g/mol
3-bromo-2-ethoxypyridin er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan anvendes inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofrelaterede områder.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
3-bromo-2-ethoxypyridin er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan anvendes inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofrelaterede områder.
Bemærk
Opbevar under køligt og tørt forhold. Uforeneligt med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57883-25-7
Molekylær formel C7H8BrNO
Molekylvægt (g/mol) 202.051
MDL nummer MFCD00234309
InChI nøgle KLQBFCAXXZMOLZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10987308
IUPAC navn 3-brom-2-ethoxypyridin
SMIL CCOC1=C(C=CC=N1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-2-ethoxypyridine
Mængde 1 g
Synonym 2-ethoxy-3-bromopyridine, pyridine, 3-bromo-2-ethoxy, 3-bromanyl-2-ethoxy-pyridine, 3-bromo-2-ethoxy-pyridine, pubchem6233, bromo-2 ethoxypyridine, 3-bromo-2-ethoxypyridine, pyridine,3-bromo-2-ethoxy
Formel vægt 202.05
Procent renhed 95%