Få mere at vide
3-Bromo-2-butanon, 97%, stik. med <1% magnesiumoxid
Artikelnummer. 11439492
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439492 250 g 250g
11419492 10 g 10g
11429492 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439492 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10186.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 814-75-5 | C4H7BrO | 151,003 g/mol
3-brom-2-butanon er involveret i fremstillingen af o-isopropyl-S-3-oxobutan-2-yl-dithiocarbonat ved reaktion med kalium-o-isopropylxanthat, som ved behandling med svovlsyre giver 4,5-dimethyl-1,3-dithiol-2-on.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-brom-2-butanon er involveret i fremstillingen af o-isopropyl-S-3-oxobutan
-2-yl-dithiocarbonat ved reaktion med kalium-o-isopropylxanthat, som ved behandling med svovlsyre giver 4,5-dimethyl-1,3-dithiol-2-on.
Opløselighed
Blandbar med dichlormethan.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke baser og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 814-75-5
Molekylær formel C4H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 151.003
MDL nummer MFCD00013538
InChI nøgle BNBOUFHCTIFWHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-butanone, 2-butanone, 3-bromo, 2-bromo-3-butanone, 3-bromo-butan-2-one, 1-bromoethyl methyl ketone, 2-bromobutan-2-one, 3-bromobutanone, 3-bromo-2-butanon, 2-bromo-3-oxobutane, 3-bromo-butan-2-on
PubChem CID 13142
IUPAC navn 3-brombutan-2-on
SMIL CC(C(=O)C)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-2-butanone
Navn note Stabiliseret med <1% magnesiumoxid
Tæthed 1.438
Kogepunkt 69 °C til 70 °C (70 mmHg)
Flammepunkt >100 °C (212 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.459
Mængde 250 g
FN nummer UN2922
Beilstein 906773
Opløselighedsinformation Blandet med dichlorethan.
Formel vægt 151.01
Procent renhed 97%