Få mere at vide
3-Bromo-2,6-dimethoxypyridine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11436450
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11436450 5 g 5g
11446450 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11436450 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27564.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13445-16-4
Molekylær formel C7H8BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 218.05
MDL nummer MFCD08669938
InChI nøgle UUTYQBCAEWGFQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 3-bromo-2,6-dimethoxy, acmc-1bvd1, ksc495m9b, 2,6-dimethoxy-3-bromopyridine, 2,6-dimethoxyl-3-bromopyridine, 3-bromanyl-2,6-dimethoxy-pyridine, 3-bromo-2 pound not6-dimethoxypyridine
PubChem CID 642860
IUPAC navn 3-bromo-2,6-dimethoxypyridine
SMIL COC1=NC(=C(C=C1)Br)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-2,6-dimethoxypyridine
Mængde 5 g
Formel vægt 218.05
Procent renhed 98%