Få mere at vide
3-Bromo-2,6-dimethoxybenzoic acid, 98%
Artikelnummer. 11418546
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418546 5 g 5g
11408546 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11418546 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15971.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 73219-89-3 | C9H9BrO4 | 261.071 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73219-89-3
Molekylær formel C9H9BrO4
Molekylvægt (g/mol) 261.071
MDL nummer MFCD00052933
InChI nøgle CUQANLQRQJHIQE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774744
IUPAC navn 3-bromo-2,6-dimethoxybenzoic acid
SMIL COC1=C(C(=C(C=C1)Br)OC)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-2,6-dimethoxybenzoic acid
Smeltepunkt 144°C to 148°C
Mængde 5 g
Synonym maybridge1_001596, acmc-1bfe7, 2,6-dimethoxy-3-bromobenzoic acid, benzoic acid,3-bromo-2,6-dimethoxy, benzoic acid, 3-bromo-2,6-dimethoxy
Formel vægt 261.07
Procent renhed 98%