Få mere at vide
3-brom-2,6-dimethoxybenzoesyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3110425
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
Artikelnummer. 10167722
Brand: Thermo Scientific Maybridge BTB07593DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 73219-89-3
Molekylær formel C9H9BrO4
Molekylvægt (g/mol) 261.071
MDL nummer MFCD00052933
InChI nøgle CUQANLQRQJHIQE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774744
IUPAC navn 3-brom-2,6-dimethoxybenzoesyre
SMIL COC1=C(C(=C(C=C1)Br)OC)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-2, 6-dimethoxybenzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97+%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Synonym maybridge1_001596, acmc-1bfe7, 2,6-dimethoxy-3-bromobenzoic acid, benzoic acid,3-bromo-2,6-dimethoxy, benzoic acid, 3-bromo-2,6-dimethoxy
Formel vægt 261.07
Procent renhed 97%