Få mere at vide
3-brom-2,6-dimethoxybenzoesyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10167722
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10167722 1 g 1g
10568263 10 g 10g
10726705 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10167722 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB07593DA
Kemiske identifikatorer
CAS 73219-89-3
Molekylær formel C9H9BrO4
Molekylvægt (g/mol) 261.071
MDL nummer MFCD00052933
InChI nøgle CUQANLQRQJHIQE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774744
IUPAC navn 3-brom-2,6-dimethoxybenzoesyre
SMIL COC1=C(C(=C(C=C1)Br)OC)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-2, 6-dimethoxybenzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97+%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Synonym maybridge1_001596, acmc-1bfe7, 2,6-dimethoxy-3-bromobenzoic acid, benzoic acid,3-bromo-2,6-dimethoxy, benzoic acid, 3-bromo-2,6-dimethoxy
Formel vægt 261.07
Procent renhed 97%