Få mere at vide
3-brom-2,6-difluorbenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11406440
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11406440 5 g 5g
11366639 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11406440 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26213.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 398456-82-1 | C7H3BrF2O | 221.001 g/mol
3-brom-2,6-difluorbenzaldehyd anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-brom-2,6-difluorbenzaldehyd anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares under tør inert gas. Det er følsomt over for luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 398456-82-1
Molekylær formel C7H3BrF2O
Molekylvægt (g/mol) 221.001
MDL nummer MFCD08282773
InChI nøgle OXBHKEYDKAWFLS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22139701
IUPAC navn 3-brom-2,6-difluorbenzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C(=C1F)C=O)F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde
Smeltepunkt 53°C to 57°C
Mængde 5 g
Følsomhed Air Sensitive
Synonym 3-bromo-2,6-difluoro-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-bromo-2,6-difluoro, acmc-209j8a, 3-bromo-2, 6-difluorobenzaldehyde, benzaldehyde,3-bromo-2,6-difluoro
Formel vægt 221
Procent renhed 98%