Få mere at vide
3-Bromo-2,6-difluoranilin, 96%
Artikelnummer. 15489118
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15489118 5 g 5g
15499118 250 mg 250mg
15479118 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15489118 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62609.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 1262198-07-1 | C6H4BrF2N | 208,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1262198-07-1
Molekylær formel C6H4BrF2N
Molekylvægt (g/mol) 208.01
MDL nummer MFCD22627833
InChI nøgle HIZADWSSPWORHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine,3-bromo-2,6-difluoro
PubChem CID 21645692
IUPAC navn 3-brom-2,6-difluoranilin
SMIL NC1=C(F)C=CC(Br)=C1F
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-2,6-difluoroaniline
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 208
Procent renhed 96%