Få mere at vide
3-Bromo-2,4,6-trimethylanilin, 98+%
Artikelnummer. 11304344
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11304344 10 g 10g
11314344 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11304344 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00873.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 82842-52-2 | C9H12BrN | 214,106 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82842-52-2
Molekylær formel C9H12BrN
Molekylvægt (g/mol) 214.106
MDL nummer MFCD00015476
InChI nøgle MVLMPTBHZPYDBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 3-bromo-2,4,6-trimethyl, pubchem4363, ksc496e8h, 2,4,6-trimethyl-3-bromoaniline, 3-bromo-2,4,6-trimethyl-aniline, 3-bromo-2,4,6-trimethylbenzenamine, 3-bromo-2,4,6-trimethylphenylamine, 3-bromo-2,4,6-trimethyl-phenylamine, 3-bromo-2,4,6-trimethylaniline, 3-bromo-2,4,6-trimethylaniline, 98+%
PubChem CID 688300
IUPAC navn 3-brom-2,4,6-trimethylanilin
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1N)C)Br)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline
Smeltepunkt 34°C to 38°C
Kogepunkt 153°C to 155°C (17 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 10 g
Beilstein 2829829
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 214.11
Procent renhed ≥98%