Få mere at vide
3-Bromo-1-propanol, TRC
Artikelnummer. 30133599
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133599 10 g
30011968 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133599 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68665010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 627-18-9
Molekylær formel C3 H7 Br O
Molekylvægt (g/mol) 138.99
Synonym 1-Propanol, 3-bromo- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 3-Bromo-1-propanol (ACI), 1-Bromo-3-hydroxypropane, 1-Bromo-3-propanol, 3-Bromopropane-1-ol, 3-Bromopropyl alcohol, 3-Hydroxypropyl bromide, Trimethylene bromohydrin
IUPAC navn 3-bromopropan-1-ol
SMIL OCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-1-propanol
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C3H7BrO/c4-2-1-3-5/h5H,1-3H2
Formel vægt 137.968