Få mere at vide
3-Bromo-1-propanol, 95%
Artikelnummer. 11439897
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439897 100 g 100g
11419897 5 g 5g
11429897 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22857.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-07-2026
CAS: 627-18-9 | C3H7BrO | 138,99 g/mol
3-Brom-1-propanol bruges til syntese af fluorescerende halogenidfølsomme quinoliniumfarvestoffer, chirale, kvaternære proliner gennem ringslutning af kvaternære aminosyrer og smeltede saltpolymerer. Det bruges til undersøgelse af micellære medier og i mikroemulsioner baseret på kationisk eller et ikke-ionisk overfladeaktivt middel ved at reagere med phenoler. Det fungerer som et podningsmiddel i syntesen af genanvendelige reagenser og et mellemprodukt i syntesen af organiske molekyler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Bromo-1-propanol bruges til syntese af fluorescerende halogenidfølsomme quinoliniumfarvestoffer, chirale, kvaternære proliner gennem ringslutning af kvaternære aminosyrer og smeltede saltpolymerer. Det bruges til undersøgelse af micellære medier og i mikroemulsioner baseret på kationisk eller et ikke-ionisk overfladeaktivt middel ved at reagere med phenoler. Det fungerer som et podningsmiddel i syntesen af genanvendelige reagenser og et mellemprodukt i syntesen af organiske molekyler.
Opløselighed
Blandbar med vand. Let blandbar med ethanol og ether.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 627-18-9
Molekylær formel C3H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 138.99
MDL nummer MFCD00002942
InChI nøgle RQFUZUMFPRMVDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-1-propanol, trimethylene bromohydrin, 1-propanol, 3-bromo, 3-bromopropanol, 3-hydroxypropyl bromide, 1-bromo-3-propanol, 3-bromo-propan-1-ol, ccris 5979, 1-bromo-3-hydroxypropane, unii-3t4axh68fh
PubChem CID 12308
IUPAC navn 3-brompropan-1-ol
SMIL OCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-1-propanol
Tæthed 1.59
Kogepunkt 71°C to 73°C (11 mmHg)
Flammepunkt 93°C (199°F)
Lineær formel BrCH2CH2CH2OH
Brydningsindeks 1.4885
Mængde 100 g
Beilstein 969160
Opløselighedsinformation Miscible with water. Slightly miscible with ethanol and ether.
Formel vægt 138.99
Procent renhed ≥97%