Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-1-propanol |
| Navn note | 92% |
| CAS min % | 90.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Tæthed | 1.6000g/mL |
| Kogepunkt | 62.0°C (5.0 mmHg) |
| Flammepunkt | 65°C |
| Analyseprocentområde | 90% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | Br(CH2)3OH |
| Vis mere |