Få mere at vide
3-Bromo-1-phenylsulfonyl-7-azaindole, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15494717
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15494717 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 15494717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32042.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-1-phenylsulfonyl-7-azaindole
CAS 880769-95-9
Molekylær formel C13H9BrN2O2S
MDL nummer MFCD09839041
Mængde 250 mg
Synonym 3-bromo-1-phenylsulfonyl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1-benzenesulfonyl-3-bromo-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, n-phenylsulfonyl-3-bromo-7-azaindole, 1-benzenesulfonyl-3-bromopyrrolo 2,3-b pyridine, 3-bromo-1-phenylsulfonyl-7-azaindole, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine,3-bromo-1-phenylsulfonyl, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 3-bromo-1-phenylsulfonyl, n-phenylsulfonyl-3-bromo-7-azandole
InChI nøgle TZTSMNAZKFSLIC-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N2C=C(C3=C2N=CC=C3)Br
IUPAC navn 1-(benzenesulfonyl)-3-bromopyrrolo[2,3-b]pyridine
Molekylvægt (g/mol) 337.191
PubChem CID 45588134
Formel vægt 337.2
Procent renhed 95%